Learn More
Taylor Wharton™ Kühlschrank für Langzeitlagerung
The durable ribbed high-strength aluminium body, and superior vacuum performance and insulation provide versatile extended-time storage.
Marke:  Taylor Wharton™ 10XTB-11M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11768509
  • 1080.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Provides extended-time storage
  • High-strength aluminium body
  • Provides maximum holding times with superior vacuum performnce and insulation
Spezifikation
Spezifikation
Long-term Cyrogenice Storage Dewar
10 l
Cryogenic storage
10XTB-11M
Aluminum
Six 11 in. canisters
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Taylor Wharton™ Kühlschrank für Langzeitlagerung > Capacity: 10 L