Learn More
Taylor Wharton™ Kühlschrank für Langzeitlagerung
The durable ribbed high-strength aluminium body, and superior vacuum performance and insulation provide versatile extended-time storage.
Marke: Taylor Wharton™ XTL8
1092.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Provides extended-time storage
- High-strength aluminium body
- Provides maximum holding times with superior vacuum performnce and insulation
Spezifikation
Long-term Cyrogenice Storage Dewar | |
8 l | |
Cryogenic storage |
XTL8 | |
Aluminum |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Taylor Wharton™ Kühlschrank für Langzeitlagerung > Capacity: 8 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur