Learn More
Ohaus™ Explorer Präzisionswaagen
Kombination aus modernen Ausstattungsmerkmalen und Designelementen mit einer im Bereich der Hochleistungswaagen unübertroffenen Funktionalität. Ohaus™ Explorer Präzisionswaagen vereinfachen sogar besonders komplexe Labormessungen.
4785.00 CHF - 7500.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Displaytyp Vollfarbiges VGA-Grafik-Touchscreen-Display, 4-polig
Enthält Terminal, Wägebasis, Wägeplatte 180 x 210mm
Material ABS-Kunststoff, Edelstahl, Glas
Empfindlichkeitsdrift 3 ppm/°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
11800133
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Ohaus™
83021366
10,2 kg EX10201M
4785.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11870123
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Ohaus™
83021363
10,2 kg EX10202M
7040.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11810123
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Ohaus™
83021351
1,1 kg EX1103M
7500.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11840123
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Ohaus™
83021358
4,2 kg EX4202M
5210.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11880113
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Ohaus™
83021343
420 g EX423M
5265.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Ohaus™ Explorer™ Waagen verfügen über fortschrittliche Anwendungen, um selbst die komplexesten Labormessungen zu vereinfachen. Ob es darum geht, die Differenz zwischen Anfangs- und Restgewicht zu ermitteln oder die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten zu berechnen, der Explorer™ macht zeitraubende manuelle Berechnungen und Datenaufzeichnungen überflüssig. Das hochauflösende Display und die innovative Anwenderoberfläche machen das Einrichten und Anwenden der Waage zum Kinderspiel. Alle 3 Nachkommastellenwaagen werden mit Glaswindschutz geliefert.
  • Hochauflösendes mehrsprachiges Farb-VGA-Touchdisplay mit einfachen Bediensymbolen
  • Programmierbare, multifunktionale und berührungslose Sensoren sorgen für mehr Sauberkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit
  • Mehrere Anwendungsmodi plus Bibliothek zur Speicherung der persönlichen Anwendungseinstellungen
Spezifikation
Spezifikation
EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Terminal, Wägebasis, Wägeplatte 180 x 210mm
3 ppm/°C
Präzisionswaage
AC-Adapter-Eingang: 100/240 VAC, 0,6 A, 50 bis 60 Hz
50/60 Hz
Vollfarbiges VGA-Grafik-Touchscreen-Display, 4-polig
ABS-Kunststoff, Edelstahl, Glas
10°C bis 30°C
Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen
0,6 A
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Explorer Präzisionswaagen