Learn More
Ohaus™ Explorer Präzisionswaagen
Kombination aus modernen Ausstattungsmerkmalen und Designelementen mit einer im Bereich der Hochleistungswaagen unübertroffenen Funktionalität. Ohaus™ Explorer Präzisionswaagen vereinfachen sogar besonders komplexe Labormessungen.
Marke:  Ohaus™ 83021351
7315.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11810123
  • 7500.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ohaus™ Explorer™ Waagen verfügen über fortschrittliche Anwendungen, um selbst die komplexesten Labormessungen zu vereinfachen. Ob es darum geht, die Differenz zwischen Anfangs- und Restgewicht zu ermitteln oder die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten zu berechnen, der Explorer™ macht zeitraubende manuelle Berechnungen und Datenaufzeichnungen überflüssig. Das hochauflösende Display und die innovative Anwenderoberfläche machen das Einrichten und Anwenden der Waage zum Kinderspiel. Alle 3 Nachkommastellenwaagen werden mit Glaswindschutz geliefert.
  • Hochauflösendes mehrsprachiges Farb-VGA-Touchdisplay mit einfachen Bediensymbolen
  • Programmierbare, multifunktionale und berührungslose Sensoren sorgen für mehr Sauberkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit
  • Mehrere Anwendungsmodi plus Bibliothek zur Speicherung der persönlichen Anwendungseinstellungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Vollfarbiges VGA-Grafik-Touchscreen-Display, 4-polig
Terminal, Wägebasis, Wägeplatte 180 x 210mm
ABS-Kunststoff, Edelstahl, Glas
±0,001 g
≤1,5 s
1 kg, OIML E2 oder ASTM Klasse 1
Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen
6,9 kg
0,6 A
1,1 kg
0,001 g
±0,002g
EX1103M
3 ppm/°C
10°C bis 30°C
Präzisionswaage
130 mm
AC-Adapter-Eingang: 100/240 VAC, 0,6 A, 50 bis 60 Hz
50/60 Hz
Videos
  • Ohaus - Explorer balances
    Ohaus - Explorer balances
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Ohaus Explorer balances
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Ohaus™ Explorer Präzisionswaagen > Modell: Ex1103 M; Kapazität: 1100 g