Learn More
Ohaus™ Explorer Präzisionswaagen
Kombination aus modernen Ausstattungsmerkmalen und Designelementen mit einer im Bereich der Hochleistungswaagen unübertroffenen Funktionalität. Ohaus™ Explorer Präzisionswaagen vereinfachen sogar besonders komplexe Labormessungen.
Marke:  Ohaus™ 83021363
6865.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11870123
  • 7040.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ohaus™ Explorer™ Waagen verfügen über fortschrittliche Anwendungen, um selbst die komplexesten Labormessungen zu vereinfachen. Ob es darum geht, die Differenz zwischen Anfangs- und Restgewicht zu ermitteln oder die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten zu berechnen, der Explorer™ macht zeitraubende manuelle Berechnungen und Datenaufzeichnungen überflüssig. Das hochauflösende Display und die innovative Anwenderoberfläche machen das Einrichten und Anwenden der Waage zum Kinderspiel. Alle 3 Nachkommastellenwaagen werden mit Glaswindschutz geliefert.
  • Hochauflösendes mehrsprachiges Farb-VGA-Touchdisplay mit einfachen Bediensymbolen
  • Programmierbare, multifunktionale und berührungslose Sensoren sorgen für mehr Sauberkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit
  • Mehrere Anwendungsmodi plus Bibliothek zur Speicherung der persönlichen Anwendungseinstellungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Vollfarbiges VGA-Grafik-Touchscreen-Display, 4-polig
Terminal, Wägebasis, Wägeplatte 180 x 210mm
ABS-Kunststoff, Edelstahl, Glas
±0,01 g
≤1 s
10 kg, OIML F1 oder ASTM Klasse 2
Wiegen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen
5 kg
0,6 A
10,2 kg
0,001 g
±0,02 g
EX10202M
3 ppm/°C
10°C bis 30°C
Präzisionswaage
130 mm
AC-Adapter-Eingang: 100/240 VAC, 0,6 A, 50 bis 60 Hz
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Ohaus™ Explorer Präzisionswaagen > Modell: Ex10202 M; Kapazität: 10200 g