Learn More
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium ist ein chemisch definiertes, Hefeextrakt-, Serum-, Protein- und Tiermaterial-freies Medium, das speziell für das Wachstum in hoher Dichte, die Transfektion und die Baculovirus-Infektion von Suspensions-angepassten Spodoptera frugiperda(Sf9)-Insektenzellen entwickelt wurde.
Marke:  Gibco™ A3767803
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15899116
  • 836.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Bietet hohe Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit von Charge zu Charge
  • Ermöglicht eine hochgradige Expression von Baculovirus-infizierten Kulturen, wodurch die Proteinausbeute dreimal höher ist als bei herkömmlichen Insektenexpressionsplattformen
  • Unterstützt das Wachstum von Suspensions-Sf9-Kulturen auf Dichten von ca. 2 x 107 Zellen/ml mit einer Zellviabilität von >90 %
  • Unterstützt die Infektion von hochdichten Suspensions-Sf9-Zellen mit rekombinante Baculoviren
  • Unterstützt Wachstum, Transfektion und Baculovirus-Infektion von Sf9-Zellen in Kulturformaten von 24-Deepwell-Mikrotiterplatten bis zu >3 l in Schüttelkolben
  • Ist eine gebrauchsfertige Formulierung, ohne dass eine Supplementierung erforderlich ist
  • Hergestellt nach einem ISO 13485-zertifizierten Prozess gemäß der aktuellen Guten Herstellungspraxis (cGMP) für Medizinprodukte (21 CFR 820)
Das ExpiSf™ CD-Medium ist eine Kernkomponente des ExpiSf-Expressionssystems. Zur Proteinexpression auf höchstem Niveau wird das Medium in Kombination mit einem passenden Proteinexpressionsverstärker, ExpiSf-Enhancer, verwendet, der als Teil des ExpiSf Proteinproduktions-Kits geliefert wird (Kat. Best.-Nr. A3767806). Sf21- und High Five™ Zellen, die an andere handelsübliche serumfreie Medien angepasst sind, können für das Wachstum im ExpiSf CD Medium angepasst werden, obwohl eine sequenzielle Anpassung erforderlich und ein Wachstum mit hoher Dichte nicht gewährleistet ist. ExpiSf™ CD Medium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen. Die Zellen werden in der Regel in Erlenmeyerkolben auf einer Schüttelplattform in einem nicht befeuchteten, CO2-freien Zellkultur-Inkubator kultiviert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 x 1.000 mL
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Flüssig
ExpiSf™
6 × 1.000 ml-Flasche, im Dunkeln bei 2 bis 8 °C
lagern
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Insektenzellen
Raumtemperatur
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium > Menge: 6 x 1.000 ml