Learn More
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium ist ein chemisch definiertes, Hefeextrakt-, Serum-, Protein- und Tiermaterial-freies Medium, das speziell für das Wachstum in hoher Dichte, die Transfektion und die Baculovirus-Infektion von Suspensions-angepassten Spodoptera frugiperda(Sf9)-Insektenzellen entwickelt wurde.
85.00 CHF - 2340.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
---|---|
Kompatible Zellen | Insektenzellen |
Format | Flüssig |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktlinie | ExpiSf™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15879116
|
Gibco™
A3767801 |
500 mL |
85.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15889116
![]() |
Gibco™
A3767802 |
1.000 mL |
154.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15899116
|
Gibco™
A3767803 |
6 x 1.000 mL |
816.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15809126
|
Gibco™
A3767804 |
10 l |
1288.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15819126
|
Gibco™
A3767805 |
20 l |
2340.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Bietet hohe Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit von Charge zu Charge
- Ermöglicht eine hochgradige Expression von Baculovirus-infizierten Kulturen, wodurch die Proteinausbeute dreimal höher ist als bei herkömmlichen Insektenexpressionsplattformen
- Unterstützt das Wachstum von Sf9-Suspensionskulturen auf Dichten von ca. 2 × 107 Zellen/ml mit einer Zellviabilität von > 90 %
- Unterstützt die Infektion von hochdichten Sf9-Suspensionszellen mit rekombinanten Baculoviren
- Unterstützt Wachstum, Transfektion und Baculovirus-Infektion von Sf9-Zellen in Kulturformaten von 24-Deep-Well-Platten bis zu > 3 l in Schüttelkolben
- Ist eine gebrauchsfertige Formulierung, ohne dass eine Supplementierung erforderlich ist
- Hergestellt nach einem ISO 13485-zertifizierten Prozess gemäß der aktuellen Guten Herstellungspraxis (cGMP) für Medizinprodukte (21 CFR 820)
Das ExpiSf™ CD Medium ist eine Kernkomponente des ExpiSf Expressionssystems. Zur Proteinexpression auf höchstem Niveau wird das Medium in Kombination mit einem passenden Proteinexpressionsverstärker, ExpiSf Enhancer, verwendet, der als Teil des ExpiSf Proteinproduktions-Kits geliefert wird Best.-Nr. A3767806). Sf21- und High Five™ Zellen, die an andere handelsübliche serumfreie Medien angepasst sind, können für das Wachstum im ExpiSf CD Medium angepasst werden, obwohl eine sequenzielle Anpassung erforderlich und ein Wachstum mit hoher Dichte nicht gewährleistet ist. ExpiSf™ CD Medium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen. Die Zellen werden in der Regel in Erlenmeyerkolben auf einer Schüttelplattform in einem nicht befeuchteten, CO2-freien Zellkultur-Inkubator kultiviert.
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Flüssig | |
ExpiSf™ |
Insektenzellen | |
Raumtemperatur |