Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Protein Production Kit
Das Gibco™ ExpiSf™ Proteinproduktions-Kit wurde entwickelt, um die Proteinexpression aus hochdichten Suspensionskulturen von Sf9-Insektenzellen mithilfe des ExpiSf Expressionssystems deutlich zu steigern.
Marke:  Gibco™ A3767808
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15849126
  • 6960.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
The ExpiSf Protein Production Kit is designed to significantly boost protein expression from high-density suspension cultures of Sf9 insect cells. The kit includes the chemically defined, animal origin-free ExpiSf Enhancer and ExpiSf CD Medium, which together power the highest possible level of protein expression from baculovirus-infected ExpiSf9 Cells.
  • Liefert eine um mehr als 80 % höhere Proteinausbeute in Sf9-Suspensionszellkulturen mit hoher Dichte als das ExpiSf CD Medium allein
  • Enthält ExpiSf Enhancer, der speziell für die Verwendung mit ExpiSf CD Medium entwickelt wurde, um die Proteinexpression von Baculovirus-infizierten Insektenzellkulturen deutlich zu steigern
  • Demonstriert die direkte Skalierbarkeit von Baculovirus-Infektionen in Kulturvolumen mit 4 ml in Deep-Well-Platten bis zu > 3 l in Schüttelkolben
Das ExpiSf Proteinproduktions-Kit wurde speziell für die Arbeit mit ExpiSf9-Zellen (Kat. Nr. A35243) im ExpiSf-Expressionsystem entwickelt. Das Kit enthält genügend ExpiSf-Enhancer und ExpiSf CD-Medium, um 1 l, 10 l oder 50 l Kultur zu infizieren. Das ExpiSf CD-Medium ist auch separat erhältlich (Kat. Best.-Nr. A3767802).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Medien und Reagenzien, 5 x 10 l-Beutel mit ExpiSf CD Medium, 5 x 40 ml ExpiSf Enhancer
5 x 10 l-Beutel ExpiSf CD Medium, im Dunkeln bei 2 °C bis 8 °C lagern; 5 x 40 ml ExpiSf Enhancer, bei 2 °C bis 8 °C lagern; Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Insektenzellen
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Baculovirus
5 x 10 l (ExpiSf CD-Medium), 5 x 40 ml (ExpiSf Enhancer)
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Flüssig
Zellbasierte Expression
ExpiSf™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ ExpiSf™ Protein Production Kit > Medien und Reagenzien, 5 x 10 l-Beutel mit ExpiSf CD Medium, 5 x 40 ml ExpiSf Enhancer