Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis-Spektralphotometer
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis Spektrophotometer kombinieren zuverlässige und vielseitige Hardware mit einfach zu erlernender, anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software.Gemeinsam erfüllen sie die vielfältigen Anforderungen, die Ihr Unternehmen an ein analytisches Tool stellt.
13930.00 CHF - 38250.00 CHF
Produkte 6
Produktcode Marke Typ Spektren-Bandbreite Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Spektren-Bandbreite Preis Menge & Verfügbarkeit  
17329263
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
840-341400
UV-Vis Spektralphotometer 1,0 nm
13930.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17339263
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
840-341500
UV-Vis Spektralphotometer Verstellbar: 1,0 nm, 2,0 nm
16045.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17435603
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
840-370500
Sicherheits- und Validator-Paket - USA 1,0 nm
20320.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17445603
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
840-370600
USP/EP Standards Pharma-Paket - INTL 1,0 nm
34480.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17465603
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
840-370800
Sicherheits- und Validatorpaket – INTL Verstellbar: 1,0 nm, 2,0 nm
24000.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17455603
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
840-370700
USP/EP Standards Pharma-Paket - INTL Verstellbar: 1,0 nm, 2,0 nm
38250.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis-Spektralphotometer