Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis-Spektralphotometer
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis Spektrophotometer kombinieren zuverlässige und vielseitige Hardware mit einfach zu erlernender, anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software.Gemeinsam erfüllen sie die vielfältigen Anforderungen, die Ihr Unternehmen an ein analytisches Tool stellt.
Marke: Thermo Scientific™ 840-370500
18382.50 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis-Spektrophotometer-Serie vereint zuverlässige, vielseitige Hardware, eine breite Palette an Zubehör mit einfach zu bedienender, leicht zu erlernender Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software für routinemäßige, komplexe Forschung und fortschrittliche Anwendungen, einschließlich der aktuellen Konformität.
Webinar:Identifizierung der Proteinaggregation durch UV-Vis-Spektroskopie
Diese Instrumentenserie bietet für Routine- wie für Forschungsanalysen echte Innovationen, die erweiterte Praktikabilität und bessere Leistungsfähigkeit ohne zusätzliche Komplikationen erbringen.Dank der leicht verständlichen Software, fortschrittlichstem Instrumentarium und einer breiten Auswahl an Zubehör arbeiten die Systeme Evolution One und One Plus UV-Vis Spektralphotometer mit Ihnen zusammen, um Experimente nach Ihren Maßgaben zur Erzielung der benötigten Ergebnisse zu realisieren.
Optimierte Konstruktion gewährleistet ultimative Leistungsfähigkeit:- Doppelstrahlgeometrie mit fester 1 nm- oder variabler spektraler Bandbreite
- AFBG-Technologie (Application Focused Beam Geometry) holt das Optimum an Leistungsverhalten aus Mikrozellen, Feststoffproben und Glasfasersonden heraus (nur Evolution One Plus)
- Xenon-Blitzlampe – keine Vorwärmzeit erforderlich, was sofortige Messungen ermöglicht
- Erfüllen Sie die Anforderungen an chemische, materialwissenschaftliche oder biologische Probenahmen und Messungen mit einer breiten Palette an Zubehör
- Kürzere Schulungszeiten:Die optimierte Benutzeroberfläche mit einer anleitenden Bedienersoftware definiert einen klaren Arbeitsablauf in einfachen Schritten und ist leicht zu lehren und zu erlernen
- Vermeidung kostspieliger Probenahme- und Messfehler:Erstellen Sie spezielle Arbeitsabläufe für komplexe Assays und verwandeln Sie mehrstufige Workflows in eine vereinfachte, leicht zu bedienende Methode, die mit Customized User Environment (CUE) für jeden Benutzer geeignet ist.
- Immer aktuell:Ob Benutzereingaben, Anwendungsanforderungen oder neue Vorschriften: Insight Pro Software verbessert sich kontinuierlich mit schnellen Upgrades und bietet so mehr Funktionen und Effizienz für Ihre Anforderungen’
- Mit einer breiten Auswahl an Zubehör mit verschiedenen Temperaturregelmöglichkeiten, Probenehmern, Pumpen und Festkörperprobenhaltern vervollständigen Sie Ihre Analyseausstattung
- Auswahl zwischen einem Peltier-Einzelzellenhalter und einem Smart Peltier-Zellensystem mit 8 Positionen für Temperaturregelung und Probenüberwachung von 0 bis 100 °C.
- Einfache Softwareintegration verleiht Ihnen vollständige Kontrolle über Ihre Messungen
Regulierte/qualitätskontrollierte Umgebungen:
Wenn Sie das Evolution One/One Plus UV-Vis-Spektralphotometer in einem regulierten Umfeld oder in einer Umgebung mit Qualitätskontrolle betreiben, bieten wir eine große Auswahl an konformen Produkten und Dienstleistungen an, um die Implementierungszeit zu verkürzen und die Systemleistung zu gewährleisten.
- Evolution One oder One Plus UV-Vis-Spektrometer
- INSIGHT Pro mit Sicherheitssoftware
- Validator für Insight Pro US Ltr oder INTL A4 Papierversion
- Qualifizierungsfilterkit für UV-Vis
- Evolution One oder One Plus Spektrometer
- INSIGHT Pro mit Sicherheitssoftware
- Validator für Insight Pro US Ltr oder INTL A4 Papierversion
- USP- und EP-UV-Standardset
- USP und EP Sichtbares Standardset
Spezifikation
Inhalt des Evolution One Sicherheits- und Validator-Pakets: |
|
Evolution One | |
1,0 nm | |
Sicherheits- und Validator-Paket - USA |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31