Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis-Spektralphotometer
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis Spektrophotometer kombinieren zuverlässige und vielseitige Hardware mit einfach zu erlernender, anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software.Gemeinsam erfüllen sie die vielfältigen Anforderungen, die Ihr Unternehmen an ein analytisches Tool stellt.
Marke:  Thermo Scientific™ 840-370800
21235.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24356" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17465603
  • 22855.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt des Evolution One Plus Sicherheits- und Validator-Pakets:
-Evolution One Plus UV-Vis-Spektralphotometer
-INSIGHT Pro mit Sicherheitssoftware
-Validator für Insight Pro A4 Ltr Papierversion
-Qualifizierungsfilterkit für UV-Vis
Verstellbar: 1,0 nm, 2,0 nm
AFBG-Mikrozelle optimiert; AFBG-Glasfaseroptik optimiert; AFBG-Materialien optimiert
Evolution One Plus
Sicherheits- und Validatorpaket – INTL
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis-Spektralphotometer >