Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturmessgerät der Eutech™ Temp 10-Serie
Eutech™ bietet eine Auswahl an Temperaturmessgeräten für die Verwendung in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X450408
331.93 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11872841
  • 408.03 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die robuste und anwenderfreundliche Eutech™ Temp 10-Serie verfügt über ein großes, hintergrundbeleuchtetes zweizeiliges LCD-Display, das Ihnen klare, genaue Messwerte und Min.-/Max.-Temperatur liefert, selbst in dunklen Umgebungen. Die Temp 10-Serie hat ein ergonomisches Design, das perfekt in Ihre Handfläche passt, und bietet maximalen, freihändigen Komfort durch unseren exklusiven, separat erhältlichen Drei-Wege-Kit für den freihändigen Betrieb.
Merkmale:
Anwenderfreundlich
  • Automatische Kalibrierung– lassen Sie die Elektrode einfach in Eiswasser und drücken Sie ‘CAL’, um die Kalibrierung durchzuführen
  • Minimale/maximale Temperatur auf Knopfdruck
  • Doppeldisplay zeigt den aktuellen und den Min/Max-Messwert an
  • Große, leicht ablesbare, beleuchtete Anzeige
Vielseitig
  • Messung von -250 bis 1372 °C
  • Für eine Vielzahl von Temperatursonden mit standardmäßigen Minianschlüssen
  • Exklusive 3-Wege-Option, damit die Hände frei sind* – Hängen Sie das Messgerät an ein Rohr oder den Gürtel, kleben Sie es auf eine metallische Oberfläche oder stellen Sie es einfach auf einen Tisch
Robuste Konstruktion
  • Gemäß IP54 spritzwassergeschützt mit versiegeltem Tastenfeld und ABS-Kunststoffgehäuse
  • Eine Gummischutzhülle sorgt für einen sicheren Halt und dient gleichzeitig als Tischständer.
Hinweis: Ein Temperatursensor ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abmessungen & Gewicht 175 x 97 x 42 mm (L x B x T), 267 g (ohne Hülse); 180 x 102 x 52 mm (L x B x T), 362 g (mit Hülse)
LCD: 58 X 40 mm mit Hintergrundbeleuchtung
-250 °C bis +1372 °C
-40 bis +65 °C (-40  bis +149 °F); 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
3 AA-1,5 V-Alkalibatterien
Min/Max. Messwert, automatische Abschaltung: 17.5 Minuten (wählbar), Haltefunktion, Stabilitätsanzeige, Einfacheingang, Eindringschutz: -529 IP54 für staub- und wasserbeständige Gehäuse
Thermometer
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Temperaturmessgerät der Eutech™ Temp 10-Serie >