Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Salinitäts(NaCl)-Standardlösungen
Eutech™ bietet Salinitäts-Standardlösungen für die Verwendung mit Salinitätsmessgeräten.
18.00 CHF - 36.18 CHF
Spezifikation
Typ NaCl Calibration Solution
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
16445339
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
01X211231
25 ppt Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11579124
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
01X211231
25 ppt
36.18 CHF
480 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15601717
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
01X211230
5 ppt
21.11 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
EUtech™ bietet eine Reihe von Salinitäts-Standardlösungen für die Verwendung mit Salinitätsmessgeräten an. Salinitätsmessungen sind in Branchen wie Landwirtschaft, Aquakultur, Hydroponik, Lebensmittel, Schwimmbädern und Spas üblich, wo es notwendig ist, den Salzgehalt ständig zu überwachen.
Merkmale:
  • Puffer- und Kalibrierlösungen in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
Beschreibung:
  • ECNACL5PPT: 5 ppt (Teile pro Tausend) NaCl-Kalibrierlösung
  • ECNACL25PPT: 25 ppt (Teile pro Tausend) NaCl-Kalibrierlösung
  • ECNACL45PPT: 45 ppt (Teile pro Tausend) NaCl-Kalibrierlösung
Spezifikation
Spezifikation
NaCl Calibration Solution
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ Salinitäts(NaCl)-Standardlösungen