Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Salinitäts(NaCl)-Standardlösungen
Eutech™ bietet Salinitäts-Standardlösungen für die Verwendung mit Salinitätsmessgeräten.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X211231
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16445339
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
EUtech™ bietet eine Reihe von Salinitäts-Standardlösungen für die Verwendung mit Salinitätsmessgeräten an. Salinitätsmessungen sind in Branchen wie Landwirtschaft, Aquakultur, Hydroponik, Lebensmittel, Schwimmbädern und Spas üblich, wo es notwendig ist, den Salzgehalt ständig zu überwachen.
Merkmale:
  • Puffer- und Kalibrierlösungen in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
Beschreibung:
  • ECNACL5PPT: 5 ppt (Teile pro Tausend) NaCl-Kalibrierlösung
  • ECNACL25PPT: 25 ppt (Teile pro Tausend) NaCl-Kalibrierlösung
  • ECNACL45PPT: 45 ppt (Teile pro Tausend) NaCl-Kalibrierlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ppt
25 ppt NaCl Calibration Solution
NaCl Calibration Solution
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer424-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog Number01X211231
Chargennummer374-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog Number01X211231
Chargennummer174-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2024 Catalog Number01X211231
Chargennummer134-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2024 Catalog Number01X211231
Chargennummer114-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog Number01X211231
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ Salinitäts(NaCl)-Standardlösungen > 25 ppt NaCl Calibration Solution