Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Salinitäts(NaCl)-Standardlösungen
Eutech™ bietet Salinitäts-Standardlösungen für die Verwendung mit Salinitätsmessgeräten.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X211230
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15601717
  • 21.11 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
EUtech™ bietet eine Reihe von Salinitäts-Standardlösungen für die Verwendung mit Salinitätsmessgeräten an. Salinitätsmessungen sind in Branchen wie Landwirtschaft, Aquakultur, Hydroponik, Lebensmittel, Schwimmbädern und Spas üblich, wo es notwendig ist, den Salzgehalt ständig zu überwachen.
Merkmale:
  • Puffer- und Kalibrierlösungen in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
Beschreibung:
  • ECNACL5PPT: 5 ppt (Teile pro Tausend) NaCl-Kalibrierlösung
  • ECNACL25PPT: 25 ppt (Teile pro Tausend) NaCl-Kalibrierlösung
  • ECNACL45PPT: 45 ppt (Teile pro Tausend) NaCl-Kalibrierlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 ppt
5 ppt NaCl-Kalibrierlösung
NaCl Calibration Solution
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer464-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2024 Catalog Number01X211230
Chargennummer404-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number01X211230
Chargennummer134-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2024 Catalog Number01X211230
Chargennummer523-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2023 Catalog Number01X211230
Chargennummer383-01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2023 Catalog Number01X211230
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ Salinitäts(NaCl)-Standardlösungen > 5 ppt NaCl-Kalibrierlösung