Learn More
Eutech™ Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
89.80 CHF - 130.65 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | KCl Conductivity Sachets |
---|---|
Lösungstyp | Kalibrierlösung |
Typ | Leitfähigkeitsstandard |
Produktcode | Marke | Leitfähigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Leitfähigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12933437
|
Thermo Scientific Eutech
01X219905 |
10 μS/cm |
130.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11553775
|
Thermo Scientific Eutech
ECCON447BS |
447 μS/cm | N/A | |||||||
11543775
|
Thermo Scientific Eutech
01X219901 |
1413 μS/cm |
113.57 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Eutech™ Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung sind NIST-konforme Beutel für schnelle, genaue und bequeme Kalibrierungen. Legen Sie einfach die Elektrode in den Beutel, kalibrieren, spülen und entsorgen Sie den Beutel – kein separater Behälter erforderlich.
Merkmale:
- Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung – 20 ml
- NIST-konform
Spezifikation
KCl Conductivity Sachets | |
Kalibrierlösung | |
Leitfähigkeitsstandard |