Learn More
Eutech™ Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Marke:  Thermo Scientific Eutech 01X219901
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11543775
  • 113.57 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eutech™ Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung sind NIST-konforme Beutel für schnelle, genaue und bequeme Kalibrierungen. Legen Sie einfach die Elektrode in den Beutel, kalibrieren, spülen und entsorgen Sie den Beutel – kein separater Behälter erforderlich.
Merkmale:
  • Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung – 20 ml
  • NIST-konform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1413 μS/cm KCl-Leitfähigkeitsbeutel
Kalibrierlösung
Außeneinsatz; Schulen; Labore
20 x 20 ml
Leitfähigkeitsstandard