Learn More
Eutech™ Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Marke: Thermo Scientific Eutech ECCON447BS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eutech™ Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung sind NIST-konforme Beutel für schnelle, genaue und bequeme Kalibrierungen. Legen Sie einfach die Elektrode in den Beutel, kalibrieren, spülen und entsorgen Sie den Beutel – kein separater Behälter erforderlich.
Merkmale:
- Beutel für die Leitfähigkeitskalibrierung – 20 ml
- NIST-konform
Spezifikation
447 μS/cm KCl-Leitfähigkeitsbeutel | |
Kalibrierlösung | |
Leitfähigkeitsstandard | |
Außeneinsatz; Schulen; Labore |