Learn More
Europium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10031-55-7 | Eu2H16O20S3 | 736.216 g/mol
139.00 CHF - 558.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-55-7
Summenformel Eu2H16O20S3
Molekulargewicht (g/mol) 736.216
MDL-Nummer MFCD00149704
InChI-Schlüssel PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
PubChem CID 25021676
IUPAC-Name Europium(3+);trisulfat;octahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11386658
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013210.06
5 g
139.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11396658
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013210.14
25 g
558.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-903-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Europium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals