Learn More
Europium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386658
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11386658
5 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11386658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013210.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10031-55-7 | Eu2H16O20S3 | 736.216 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10031-55-7
Summenformel Eu2H16O20S3
Molekulargewicht (g/mol) 736.216
MDL-Nummer MFCD00149704
InChI-Schlüssel PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
PubChem CID 25021676
IUPAC-Name Europium(3+);trisulfat;octahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Specifications
Chemischer Name oder Material Europium(III) sulfate octahydrate
Schmelzpunkt 375°C (in -8H2O)
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,3904
Formelmasse 736.23 (592.10 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN13J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number013210.06,013210.14
ChargennummerZ05I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Catalog Number013210.06,013210.14
ChargennummerQ15I017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number013210.06,013210.14
ChargennummerK08L40 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013210.06,013210.14
ChargennummerU17D019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013210.06,013210.14
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Europium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >