Learn More
Europium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11396658
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396658
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11396658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013210.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10031-55-7 | Eu2H16O20S3 | 736.216 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-55-7
Summenformel Eu2H16O20S3
Molekulargewicht (g/mol) 736.216
MDL-Nummer MFCD00149704
InChI-Schlüssel PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25021676
IUPAC-Name Europium(3+);trisulfat;octahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) sulfate octahydrate
Schmelzpunkt 375°C (in -8H2O)
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,3904
Formelmasse 736.23 (592.10 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN13J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number013210.06,013210.14
ChargennummerZ05I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Catalog Number013210.06,013210.14
ChargennummerQ15I017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number013210.06,013210.14
ChargennummerK08L40 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013210.06,013210.14
ChargennummerU17D019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013210.06,013210.14
Name des Produkts
Europium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >