Learn More
Europium(III)-chloridhydrat, gelb, kristallin, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
EuCl3·xH2O
148.00 CHF - 550.00 CHF
Chemische Identifikatoren
Summenformel | EuCl3·xH2O |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00010994 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11331039
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011298.06 |
5 g |
148.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11321039
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011298.14 |
25 g |
550.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Europium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic synthesis. It is involved in the preparation of amino acid based europium(III) complex in order to prepare photoactive thin films, which finds application in organic light emitting diodes. It is also used as a precursor for the preparation of other europium compounds and its salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
EuCl3·xH2O | |
MFCD00010994 |
Spezifikation
Europium(III) chloride hydrate | |
Kristalline Aggregate | |
EuCl3·xH2O | |
Soluble in water. | |
Geruchsneutral |
Gelb | |
99.9% (REO) | |
MFCD00010994 | |
258.32 (anhydrous) | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 233-040-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen