Learn More
Europium(III)-chloridhydrat, gelb, kristallin, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Europium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic synthesis. It is involved in the preparation of amino acid based europium(III) complex in order to prepare photoactive thin films, which finds application in organic light emitting diodes. It is also used as a precursor for the preparation of other europium compounds and its salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Europium(III) chloride hydrate |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 258.32 (Anhydrous) |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251561 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | 011298.06,011298.14 |
I03U022 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011298.06,011298.14 |
K15Z042 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011298.06,011298.14 |
F12R047A | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011298.06,011298.14 |
U14F005 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011298.06,011298.14 |