Learn More
Europium(III)-chloridhydrat, gelb, kristallin, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331039
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(III)-chloridhydrat, gelb, kristallin, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331039
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11331039
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011298.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
EuCl3·xH2O
Europium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic synthesis. It is involved in the preparation of amino acid based europium(III) complex in order to prepare photoactive thin films, which finds application in organic light emitting diodes. It is also used as a precursor for the preparation of other europium compounds and its salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel EuCl3·xH2O
MDL-Nummer MFCD00010994
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) chloride hydrate
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 258.32 (anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10251561 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Artikelnummer011298.06,011298.14
ChargennummerI03U022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer011298.06,011298.14
ChargennummerK15Z042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer011298.06,011298.14
ChargennummerF12R047A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer011298.06,011298.14
ChargennummerU14F005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer011298.06,011298.14
Name des Produkts
Europium(III)-chloridhydrat, gelb, kristallin, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >