Learn More
Europium(III)-nitrat-Hexahydrat,99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10733391
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(III)-nitrat-Hexahydrat,99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10733391
Marke: Thermo Scientific Acros 196680050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) nitrate hexahydrate
Namenshinweis 99.9%
CAS 10031-53-5
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Summenformel EuN3O9·6H2O
Strukturformel Eu(NO3)3·6H2O
MDL-Nummer MFCD00149700
Synonym europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g
InChI-Schlüssel JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3]
IUPAC-Name Europium(3+);trinitrat;hexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 446.07
PubChem CID 202256
Formelmasse 446.07
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473377 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Artikelnummer196680050
ChargennummerA0470774 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer196680050
ChargennummerA0465393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Artikelnummer196680050
ChargennummerA0459758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2024 Artikelnummer196680050
ChargennummerA0454675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer196680050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Europium(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Europium(III)-nitrat-Hexahydrat,99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >