Learn More
Europium(III)-carbonathydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Artikelnummer.: 11326668
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Europium(III)-carbonathydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11326668
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11326668
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013212.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 86546-99-8 | C3Eu2O9 | 483.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86546-99-8
Summenformel C3Eu2O9
Molekulargewicht (g/mol) 483.95
MDL-Nummer MFCD00149702
InChI-Schlüssel MBFNJTXDYDGXDL-UHFFFAOYSA-H
Synonym europium iii carbonate hydrate, 3co3.2eu.h2o, europium iii carbonate hydrate, reacton, dieuropium 3+ hydrate tricarbonate
PubChem CID 91886282
IUPAC-Name Europium(3+);tricarbonat;hydrat
SMILES [Eu+3].[Eu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Europium(III) carbonate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Formelmasse 483.95 (anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI03M17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013212.03,013212.14,013212.06
ChargennummerI20X028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013212.03,013212.14,013212.06
ChargennummerD26K13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013212.03,013212.14,013212.06
Name des Produkts
Europium(III)-carbonathydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >