Learn More
Europium(III)-carbonathydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Europium(III) carbonate hydrate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (REO) |
Formelmasse | 483.95 (Anhydrous) |
Geruch | Geruchsneutral |
Aussehen | White powder |