Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff
Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03022449
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10268170
  • 196.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Skala (circa. Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 4797
Borosilikatglas, Duran Glas
24/29 NS
250 ml
Erlenmeyerkolben, 250 ml, 85 mm Durchmesser, 24/29 NS-Buchse, Duran Glas, mit konischer Verbindung aus geschliffenem Glas, Beschriftungsetikett
85 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff > Fassungsvermögen:250 ml; 24/29 NS-Buchse