Learn More
Eppendorf™ epTIPS-Set
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
66.36 CHF - 99.25 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Farbe | Farblos |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Modell | epTIPS |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbcode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17352900
![]() |
Eppendorf™
0030076290 |
0,1 bis 10 μl | Dunkelgrau |
76.81 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17362900
![]() |
Eppendorf™
0030076303 |
0,1 bis 20 μl | Mittelgrau |
76.81 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17372900
![]() |
Eppendorf™
0030076311 |
0,5 bis 20 μl | Hellgrau |
74.15 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17382900
![]() |
Eppendorf™
0030076320 |
2 bis 200 μl | Gelb |
71.38 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
17392900
![]() |
Eppendorf™
0030076338 |
20 bis 300 μl | Orange |
67.97 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17302910
![]() |
Eppendorf™
0030076346 |
50 bis 1000 μl | Blau |
76.05 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
17312910
![]() |
Eppendorf™
0030076354 |
50 bis 1250 μl | Grün |
99.25 CHF
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17322910
![]() |
Eppendorf™
0030076362 |
0,25 bis 2,5 ml | Rot |
66.36 CHF
240 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kontaminationsfreier Transfer der Trays in die standfeste Arbeitsbox
- System optimiert für die Verwendung auf Mehrkanalpipetten
- Farbig codierte Trays zur einfachen Spitzen- und Pipettenerkennung
- Spitzen können aus dem Nachfülltray mit der Pipette entnommen werden
- Die trays und boxes sind bei 121°C für spätere Verwendung autoklavierbar
- epT.I.P.S. Box und epT.I.P.S. Set erhältlich in Eppendorf Quality
Spezifikation
Ungefiltert | |
Farblos | |
epTIPS | |
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten | |
Pipettenspitzen | |
Air-Cushion-System | |
epT.I.P.S. |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf Quality (Nicht steril) | |
Box | |
Ja | |
Yes | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ epTIPS-Set