Learn More
Eppendorf™ epTIPS-Set
GREENER_CHOICE
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
Marke:  Eppendorf™ 0030076338
67.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17392900
  • 67.97 CHF / 480 Stück
Nur noch null auf Lager
Beschreibung
  • epT.I.P.S.™ Set, Eppendorf Quality™
  • Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
  • Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
  • Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
  • Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
  • Die Tabletts und Boxen können für die anschließende Verwendung bei 121 °C autoklaviert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 bis 300 μl
Unsteril
Autoklavierbar
Eppendorf Quality (Nicht steril)
Box
480/Packung
Orange
Universelle Passform
epT.I.P.S.
Ungefiltert
Farblos
epTIPS
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten
480 Spitzen (5 Tabletts x 96 Spitzen), 1 wiederverwendbare Box
Pipettenspitzen
Ja
Yes
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ epTIPS-Set > epTIPS-Set, farblose Spitzen; Volumen (metrisch): 20 bis 300 μl; Farbcode: Orange