Learn More
Eppendorf™ epTIPS-Set
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
Marke: Eppendorf™ 0030076320
67.69 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- epT.I.P.S.™ Set, Eppendorf Quality™
- Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
- Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
- Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
- Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
- Die Tabletts und Boxen können für die anschließende Verwendung bei 121 °C autoklaviert werden
Spezifikation
2 bis 200 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Eppendorf Quality (Nicht steril) | |
Box | |
480/Packung | |
Gelb | |
Universelle Passform | |
epT.I.P.S. |
Ungefiltert | |
Farblos | |
epTIPS | |
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten | |
480 Spitzen (5 Tabletts x 96 Spitzen), 1 wiederverwendbare Box | |
Pipettenspitzen | |
Ja | |
Yes | |
Polypropylen |
Videos
-
Eppendorf_1028625
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
6Stunden
19Minuten
33Sekunden
28 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
23Stunden
19Minuten
33Sekunden
28