Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kaleidoscope Stoppuhren
Digitale Stoppuhren in sechs lichtdurchlässigen Farben — mit Farbcodierung für bestimmte Untersuchungen oder Geräte. Fisher Scientific Traceable Kaleidoscope Stoppuhren zeigen die Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden und im Format AM/PM sowie das Datum und den Wochentag an.
Marke:  Fisherbrand™ 90024-09
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11506893
  • 30.20 CHF / 3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Zwei Jahre Always-On Akku, ausbrechbare, leicht zu löseende Trageschand und Schlüsselanhänger mit Karabiner
Beschreibung
Beschreibung
Digitale Stoppuhren in sechs verschiedenen durchscheinenden Farben — Farbcodierung für Zuordnung zu einem bestimmten Test oder zu einem bestimmten Gerät. Die Fisherbrand Traceable Kaleidoskop-Stoppuhr zeigt die Tageszeit in Stunde, Minute und Sekunde, AM/PM, Datum und Wochentag an.
  • Zeitschaltuhrbereich: 24 Stunden mit Auflösung von 0.01 Sekunde für die ersten 30 Minuten, danach von 1 Sekunde, Genauigkeit von 0.01 %
  • Einzelaktion, Time-Out, kumulative Split-Funktion und kontinuierliche Zeitmessung
  • Uhrzeitalarm
  • Tastgefühl, hörbares “Klicken” bietet eine positive Aktion
  • LCD-Ziffern 0.64 cm (0.25 in.) hoch
  • Abmessungen: 5.1 × 5.7 × 1.3 cm (L x B x H 2 × 2.25 × 0.5 in.)
  • Gewicht: 1 oz. (28.4 g)
Certifications
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Kaleidoscope Stoppuhren > Morgengelb