Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System
Eppendorf epT.I.P.S. Motion work with the epMotion platform, with a TipHolder accessory the reload trays offer an environmentally friendly option.
279.11 CHF - 603.40 CHF
Spezifikation
Farbe | klar |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Kompatibilität | For Eppendorf epMotion series |
Format | Hanging Tip Rack |
Spitzenform | Standard, Straight |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Gefiltert | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
30019052
![]() |
Eppendorf
0030014421 |
0.5 to 50 μL | Unsteril | Ungefiltert |
279.11 CHF
2304 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30019045
![]() ![]() |
Eppendorf
0030014430 |
0.5 to 50 μL | PCR Clean | Gefiltert |
537.14 CHF
2304 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30019040
![]() ![]() |
Eppendorf
0030014529 |
0.5 to 50 μL | Steril | Gefiltert |
603.40 CHF
2304 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30019036
![]() |
Eppendorf
0030014464 |
5 to 300 μL | Unsteril | Ungefiltert |
279.11 CHF
2304 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30019038
![]() ![]() |
Eppendorf
0030014472 |
5 to 300 μL | PCR Clean | Gefiltert |
537.14 CHF
2304 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30019042
![]() ![]() |
Eppendorf
0030014537 |
5 to 300 μL | Steril | Gefiltert |
603.40 CHF
2304 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30019031
![]() |
Eppendorf
0030014502 |
10 to 1000 μL | Unsteril | Ungefiltert |
279.11 CHF
2304 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30019053
![]() ![]() |
Eppendorf
0030014510 |
10 to 1000 μL | PCR Clean | Gefiltert |
537.14 CHF
2304 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30019030
![]() |
Eppendorf
0030014545 |
10 μL | Unsteril | Ungefiltert |
279.11 CHF
2304 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30019046
![]() |
Eppendorf
0030014553 |
10 μL | PCR Clean | Gefiltert |
537.14 CHF
2304 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30019029
![]() |
Eppendorf
0030014561 |
10 μL | Steril | Gefiltert |
603.40 CHF
2304 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30019056
![]() ![]() |
Eppendorf
0030014570 |
10 to 1000 μL | Steril | Gefiltert |
603.40 CHF
2304 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- epT.I.P.S. Motion can be used with epMotion™ 96 or integrated into your workstation as a reload system when combined with the tip holder
- The high-quality reload tips are delivered in a PET thermoformed tray with sealed lid. Upgrading to the autoclavable, aluminum tip holder, which replaces the disposable box, provides waste reduction of up to 40%
- Eppendorf consumables and thus also epT.I.P.S. Motion pipette tips as Reload System are shipped in packaging consisting of at least 62% recycled cardboard
Spezifikation
klar | |
For Eppendorf epMotion series | |
Standard, Straight | |
Single-use | |
No |
Nicht autoklavierbar | |
Hanging Tip Rack | |
Roboterspitzen | |
Eppendorf epMotion | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System