Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eppendorf epT.I.P.S. Motion work with the epMotion platform, with a TipHolder accessory the reload trays offer an environmentally friendly option.
Marke:  Eppendorf 0030014537
601.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30019042
  • 603.40 CHF / 2304 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • epT.I.P.S. Motion can be used with epMotion™ 96 or integrated into your workstation as a reload system when combined with the tip holder
  • The high-quality reload tips are delivered in a PET thermoformed tray with sealed lid. Upgrading to the autoclavable, aluminum tip holder, which replaces the disposable box, provides waste reduction of up to 40%
  • Eppendorf consumables and thus also epT.I.P.S. Motion pipette tips as Reload System are shipped in packaging consisting of at least 62% recycled cardboard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 to 300 μL
Steril
Nicht autoklavierbar
Hanging Tip Rack
Roboterspitzen
Eppendorf epMotion
Polypropylen
Gefiltert
klar
For Eppendorf epMotion series
Standard, Straight
Single-use
No
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerO219825H Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum16/04/2025 Catalog Number0030014537
ChargennummerN218905R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog Number0030014537
ChargennummerN217485O Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog Number0030014537
ChargennummerN216203L Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog Number0030014537
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System > Volume (Metric): 5 - 300 μL; Filtered: Filtered; Sterility: Sterile