Learn More
Eppendorf™ Sterile serologische Pipetten
GREENER_CHOICE
Einweg-Pipetten zum Ansaugen und Dosieren von Flüssigkeiten mithilfe von manuellen und elektronischen Pipettierhilfen. Eppendorf™ Sterile serologische Pipetten sind auf Abgabe kalibriert. Die Farbcodierung nach Größen ermöglicht eine schnelle und einfache Bestimmung.
Marke:  Eppendorf™ 0030127722
135.44 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15270775
  • 142.57 CHF / 400 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Exakte Graduierung auf dem ultra-klaren Pipettenmaterial, um die Volumenmessung zu erleichtern
  • Individuell verpackt, um gleichbleibende, erstklassige Qualität zu gewährleisten
  • Farbcodierung zur einfachen Größenidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,2 mL
Steril
0,1 mL
400 Pk. (4 Beutel mit je 100)
10 ml
Serologische Pipette
PS (Polystyrol)
Ja
13,3 in.
Orange
338 mm
Ja
Name des Produkts
Eppendorf™ Sterile serologische Pipetten > Orange, 10 ml; 400/Packung