Learn More
Eppendorf™ Mikrozentrifugenmodell 5430
Einzigartiges Crossover-Modell kombiniert Mikrozentrifugenfähigkeit mit anspruchsvollen Funktionen und Steuerungen
Marke: Eppendorf™ 5427000216
4829.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zentrifugiert Mikro-, PCR- und Kryoröhrchen wie eine Mikrozentrifuge. Verarbeitet Mikrotiterplatten und konische Röhrchen wie eine größere Zentrifuge. Acht Rotor-Optionen machen dieses Gerät zu einem vielseitigen Gerät im Labor oder Kühlraum. Belüftet.
- Fassungsvermögen: 300 ml (6 × 50 ml), 60 ml (30 × 2,0 ml) oder 2 × Mikrotiterplatten
- Max. Drehzahl/RZB: 17.500 U/min/30.130 × G
- Menügesteuerte Bedienung mit großem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Variable Drehzahlregelung von 100 bis 17.500 U/min in Schritten von 100 U/min
- Zeitschaltuhr 30 s bis 99 h 59 min mit HOLD für Dauerbetrieb
- Speicher für 50 Programme mit fünf Tasten für das Aufrufen von Routineprogrammen per Tastendruck
- Wählbare Menüsprache (Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch)
- “At-Spin”-Funktionen, einstellbarer Alarm am Ende des Durchgangs, einstellbarer SHORT-SPIN, Drehzahlparametersperre
- Kleine Standfläche
Sicherheitsmerkmale
- Automatische Rotorerkennung mit Drehzahlbegrenzung
- Last-Unwuchterkennung
- Ein-Finger-Deckelverschluss
- Weiche Bremsfunktion zum Schutz empfindlicher Proben
Bestellinformation
Abmessungen: L x B x H: 16.8 x 13.2 x 10 in. (42 x 33 x 25 cm), Nettogewicht: 63.8 lbs. (29 kg). Die meisten Modelle werden mit einem Rotor geliefert. Weitere Rotoren sind einzeln lieferbar. Gekühlte Ausführungen einzeln lieferbar.
Spezifikation
30 x 2 ml | |
30.130 x g | |
10 in. | |
16,8 in. | |
13,2 in. | |
30 x 2,0 mL Aerosoldichter Rotor | |
Yes | |
Tastenfeld | |
17.000 bis 17.999 U/min | |
Nein | |
30 s bis 99 h 59 min mit HOLD | |
63,8 lb. (29 kg) |
17.500 U/min | |
LCD | |
25 cm | |
42 cm | |
33 cm | |
Automatische Rotorerkennung mit Drehzahlbegrenzung Last-Unwuchterkennung Ein-Finger-Deckelverschluss Weiche Bremsfunktion zum Schutz empfindlicher Proben | |
230 V / 50 Hz | |
30.000 – 39.999 x g | |
Yes | |
Einstellbare Drehzahlregelung von 100 bis 17.500 U/min in 100 U/min-Schritten | |
25 x 33 x 42 cm (10 x 13,2 x 16,8 in.) | |
Speicher für 50 Programme mit fünf Tasten für das Aufrufen von Routineprogrammen per Tastendruck |