Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für Rotoren für 5810 und 5810 R
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen
Marke:  Eppendorf™ 5810760003
190.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10102082
  • 190.76 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Adapter für Eppendorf™ Zentrifugen 5810 und5810R.
  • Kompatibel mit konischen oder flachen Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
50 bis 75 ml
35 mm
2 pro Packung
Flach
Rotoren 5810 und 5810R Zentrifuge
8
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für Rotoren für 5810 und 5810 R > Kapazität: 50 bis 75 ml; Anzahl der Plätze: 8