Learn More
Eppendorf™ HeatSealer S200 Plattenadapter
Zur Verwendung mit dem HeatSealer S200
419.67 CHF
Spezifikation
Wirkleistung 350 W
Zur Verwendung mit (Geräte) HeatSealer S 200
Versiegelungstemperaturbereich 125 °C bis 200 °C in 1 °C-Schritten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15733155
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5392070011
Adapter mit hohem Profil
419.67 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15743155
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5392070020
Adapter mit niedrigem Profil
419.67 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15753155
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5392070038
PCR-Plattenadapter
419.67 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hermetische Abdichtung von Multiwell-Platten
  • Verhindert Verdunstung in der PCR und reduziert Kreuzkontamination
  • Dichtet 96- und 384-Miktrotiterplatten ab
  • Integrierter Thermostat verhindert Überhitzung
  • Verbesserte Mechanik für noch einfachere Abdichtung
  • PCR-Plattenadapter im Lieferumfang enthalten
Warranty
Zwei Jahre
Spezifikation
Spezifikation
350 W
HeatSealer S 200
125 °C bis 200 °C in 1 °C-Schritten
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ HeatSealer S200 Plattenadapter