Learn More
Eppendorf™ HeatSealer S200 Plattenadapter
Zur Verwendung mit dem HeatSealer S200
Marke:  Eppendorf™ 5392070011
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15733155
  • 419.67 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hermetische Abdichtung von Multiwell-Platten
  • Verhindert Verdunstung in der PCR und reduziert Kreuzkontamination
  • Dichtet 96- und 384-Miktrotiterplatten ab
  • Integrierter Thermostat verhindert Überhitzung
  • Verbesserte Mechanik für noch einfachere Abdichtung
  • PCR-Plattenadapter im Lieferumfang enthalten
Serviceleistungen
Zwei Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter mit hohem Profil
350 W
HeatSealer S 200
125 °C bis 200 °C in 1 °C-Schritten
Name des Produkts
Eppendorf™ HeatSealer S200 Plattenadapter > Hohes Profil