Learn More
Eppendorf™ HeatSealer S200 Plattenadapter
Zur Verwendung mit dem HeatSealer S200
Marke: Eppendorf™ 5392070020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hermetische Abdichtung von Multiwell-Platten
- Verhindert Verdunstung in der PCR und reduziert Kreuzkontamination
- Dichtet 96- und 384-Miktrotiterplatten ab
- Integrierter Thermostat verhindert Überhitzung
- Verbesserte Mechanik für noch einfachere Abdichtung
- PCR-Plattenadapter im Lieferumfang enthalten
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
Adapter mit niedrigem Profil | |
350 W | |
HeatSealer S 200 | |
125 °C bis 200 °C in 1 °C-Schritten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ HeatSealer S200 Plattenadapter > Niedrige Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur