Learn More
Eppendorf™ HeatSealer S100 Plattenadapter
Zur Verwendung mit dem HeatSealer S100
419.67 CHF
Spezifikation
Wirkleistung | 320 W |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | HeatSealer S 100 |
Versiegelungstemperaturbereich | 170 °C |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15723155
|
Eppendorf™
5391070034 |
Adapter mit hohem Profil |
419.67 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15703155
|
Eppendorf™
5391070018 |
Adapter mit niedrigem Profil |
419.67 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15713155
|
Eppendorf™
5391070026 |
PCR-Plattenadapter |
419.67 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hermetische Abdichtung von Multiwell-Platten
- Verhindert Verdunstung in der PCR und reduziert Kreuzkontamination
- Dichtet 96- und 384-Miktrotiterplatten ab
- Integrierter Thermostat verhindert Überhitzung
- Verbesserte Mechanik für noch einfachere Abdichtung
- PCR-Plattenadapter im Lieferumfang enthalten
Warranty
Ein Jahr
Spezifikation
320 W | |
HeatSealer S 100 | |
170 °C |