Learn More
Eppendorf™ HeatSealer S100 Plattenadapter
Zur Verwendung mit dem HeatSealer S100
Marke:  Eppendorf™ 5391070034
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15723155
  • 419.67 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hermetische Abdichtung von Multiwell-Platten
  • Verhindert Verdunstung in der PCR und reduziert Kreuzkontamination
  • Dichtet 96- und 384-Miktrotiterplatten ab
  • Integrierter Thermostat verhindert Überhitzung
  • Verbesserte Mechanik für noch einfachere Abdichtung
  • PCR-Plattenadapter im Lieferumfang enthalten
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
320 W
HeatSealer S 100
170 °C
Adapter mit hohem Profil
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ HeatSealer S100 Plattenadapter > Hohes Profil