Learn More
Eppendorf™ HeatSealer S100 Plattenadapter
Zur Verwendung mit dem HeatSealer S100
Marke: Eppendorf™ 5391070018
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hermetische Abdichtung von Multiwell-Platten
- Verhindert Verdunstung in der PCR und reduziert Kreuzkontamination
- Dichtet 96- und 384-Miktrotiterplatten ab
- Integrierter Thermostat verhindert Überhitzung
- Verbesserte Mechanik für noch einfachere Abdichtung
- PCR-Plattenadapter im Lieferumfang enthalten
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
320 W | |
HeatSealer S 100 | |
170 °C | |
Adapter mit niedrigem Profil |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ HeatSealer S100 Plattenadapter > Niedrige Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur