Learn More
Eppendorf™ Versiegelungsfolien für Heißsiegelmaschine
GREENER_CHOICE
Für eine zu 100 % hermetische Versiegelung und Verhinderung von Verdunstung und Kreuzkontamination
160.64 CHF - 226.90 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11518663
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030127870
Lagerungsfolie
172.69 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11508663
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030127854
PCR-Folie
160.64 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11833432
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030127838
PCR-Film
226.90 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Eppendorf HeatSealer (Bestell- Nr. E5390 000 016)
  • Die transparenten Versiegelungsfolien für Heißsiegelmaschinen ermöglichen eine Überwachung der Proben auf den Platten
  • Die aluminiumbeschichteten Versiegelungsfolien sind als abziehbare oder durchstechbare Versionen erhältlich
  • Die Versiegelungsfolien können mit dem Folienabzieher vollständig entfernt werden
  • Zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Versiegelungsfolien für Heißsiegelmaschine