Learn More
Eppendorf™ Versiegelungsfolien für Heißsiegelmaschine
Für eine zu 100 % hermetische Versiegelung und Verhinderung von Verdunstung und Kreuzkontamination
Marke: Eppendorf™ 0030127854
152.61 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Eppendorf HeatSealer (Bestell- Nr. E5390 000 016)
- Die transparenten Versiegelungsfolien für Heißsiegelmaschinen ermöglichen eine Überwachung der Proben auf den Platten
- Die aluminiumbeschichteten Versiegelungsfolien sind als abziehbare oder durchstechbare Versionen erhältlich
- Die Versiegelungsfolien können mit dem Folienabzieher vollständig entfernt werden
- Zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
- Autoklavierbar
Spezifikation
Aluminium, Polypropylen | |
100 Pk. | |
Automatisierte Systeme | |
Ja |
Autoklavierbar | |
Heißsiegel-PCR-Folie für Versiegelungsplatten, besonders empfohlen für reaktionsträge Mengen, bester Schutz gegen Verdunstung | |
PCR-Folie | |
-80 °C° bis +100 °C° |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Versiegelungsfolien für Heißsiegelmaschine > PCR-Folie
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur