Learn More
Eppendorf™ Versiegelungsfolien für Heißsiegelmaschine
Für eine zu 100 % hermetische Versiegelung und Verhinderung von Verdunstung und Kreuzkontamination
Marke: Eppendorf™ 0030127870
172.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Eppendorf HeatSealer (Bestell- Nr. E5390 000 016)
- Die transparenten Versiegelungsfolien für Heißsiegelmaschinen ermöglichen eine Überwachung der Proben auf den Platten
- Die aluminiumbeschichteten Versiegelungsfolien sind als abziehbare oder durchstechbare Versionen erhältlich
- Die Versiegelungsfolien können mit dem Folienabzieher vollständig entfernt werden
- Zertifiziert frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Hochfester Klebstoff für dichte Abdichtungen, um die Probenverdampfung zu minimieren | |
Ja |
100 Pk. | |
Lagerungsfolie |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Versiegelungsfolien für Heißsiegelmaschine > Lagerungsfolie
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur