Learn More
Eppendorf™ FA-45-6-30 Rotoradapter
Für Volumina bis zu 50 ml
98.49 CHF - 103.41 CHF
Spezifikation
Typ | Rotoradapter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotor für Zentrifuge 5804/5810 |
Gefäße pro Adapter | 1 Röhrchen |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13246599
|
Eppendorf™
5820725001 |
13 x 100 mm-Röhrchen |
98.49 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13266599
|
Eppendorf™
5820727004 |
16 x 100 mm-Röhrchen |
98.49 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13256599
|
Eppendorf™
5820726008 |
13 x 75 mm-Röhrchen |
98.49 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13276599
|
Eppendorf™
5820728000 |
16 x 75 mm-Röhrchen |
98.49 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13286599
|
Eppendorf™
5820729007 |
1 x 38 ml-Röhrchen |
98.49 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15158364
|
Eppendorf™
5820730005 |
1 x 15 ml konisches Röhrchen |
103.41 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- FA-45-6-30 Rotoradapter
- Für Volumina bis zu 50 ml
Spezifikation
Rotoradapter | |
Rotor für Zentrifuge 5804/5810 | |
1 Röhrchen |