Learn More
Eppendorf™ FA-45-6-30 Rotoradapter
Für Volumina bis zu 50 ml
Marke:  Eppendorf™ 5820725001
98.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13246599
  • 98.49 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • FA-45-6-30 Rotoradapter
  • Für Volumina bis zu 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rotoradapter
13 x 100 mm-Röhrchen
Rotor für Zentrifuge 5804/5810
1 Röhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf™ FA-45-6-30 Rotoradapter > Für 13 x 100 mm