Learn More
Eppendorf™ FA-45-6-30 Rotoradapter
Für Volumina bis zu 50 ml
Marke: Eppendorf™ 5820728000
98.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- FA-45-6-30 Rotoradapter
- Für Volumina bis zu 50 ml
Spezifikation
Rotoradapter | |
16 x 75 mm-Röhrchen | |
Rotor für Zentrifuge 5804/5810 | |
1 Röhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ FA-45-6-30 Rotoradapter > Für 16 x 75 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur