Learn More
Eppendorf™ Adapter für 5430/5430 R Rotorenzentrifuge
Für den Einsatz mit dem Rotor F-35-6-30
113.45 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15188354
|
Eppendorf™
5427746005 |
Kleine Bohrung mit 6 x 5 ml-Rotor für Eppendorf-Zentrifuge 5430/5430 R |
113.45 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15178354
|
Eppendorf™
5427747001 |
Große Bohrung mit 6 x 5 ml-Rotor für Eppendorf-Zentrifuge 5430/5430 R |
113.45 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Für 1 Eppendorf Tube mit 5.0 ml
- Verfügbare Rotorgrößen: groß und klein
Spezifikation
Adapter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für 5430/5430 R Rotorenzentrifuge